Documentos Principais
D8190
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dichlorobenzamil hydrochloride
>98% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-594,881
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12N7OCl3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
425.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
yellow
solubilidade
DMSO: soluble 30 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(N)=C(Cl)N=C1C(NC(NCC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2)=N)=O.Cl
InChI
1S/C13H12Cl3N7O.ClH/c14-6-2-1-5(3-7(6)15)4-20-13(19)23-12(24)8-10(17)22-11(18)9(16)21-8;/h1-3H,4H2,(H4,17,18,22)(H3,19,20,23,24);1H
chave InChI
LPHAOBPPRPXQLQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits Na+/Ca2+ exchanger, Na+ transport and sarcoplasmic reticulum Ca2+ release channels.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)