P4030
Phloxine B
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinônimo(s):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein disodium salt, Acid Red 92, Cyanosine, D&C;Red No. 28, Eosin 10B
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phloxine B, Dye content ≥80 %, certified by the Biological Stain Commission
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥80%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
dark red
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
εmax
1150-1300 at 546-550 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
chave InChI
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal