P1650000
Pilocarpina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(3S,4R)-4,5-Di-hidro-3-etil-4-(1-metil-1H-imidazol-5-il-metil)-2(3H)-furanona
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pilocarpine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
202-205 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
chave InChI
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)