P0597
Pilocarpine nitrate
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Pilocarpine nitrate salt
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Formulário
crystals
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
chave InChI
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?