Documentos Principais
NIST955D
Toxic Metals and Metabolites in Frozen Human Blood
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Formulário
liquid
embalagem
vial of 6 × 1.6 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
clinical
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Selenium (Se), Uranium (U), Ethylmercury (C2H5Hg+), Inorganic Mercury (CH3Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Thyroglobulin
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)