Key Documents
NIST887
Cemented carbide (W-83, Co-10)
NIST SRM 887
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 g
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is a sintered tungsten carbide base material in the form of a fine powder (150μm) intended for use in checking chemical and instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and the COA.
SRM 887_cert
SRM 887_SDS
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Cobalt (Co)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Iron (Fe), Titanium (Ti), Tantalum (Ta), Niobium (Nb), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)