Documentos Principais
NIST886
Gold, ore refractory
NIST® SRM® 886
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 200 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
XRF: suitable
diffraction/scattering: suitable
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Gold (Au), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Sulfate Sulfur, Sulfide Sulfur, Quartz (SiO4), Dolamite (CaMg(CO3)2), Calcite (CaCO3), Serisite (SiO245), Kaolin (Al2O22SiO22H2O), Pyrite (FeS2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)