GF16694006
Copper
rod, 50mm, diameter 6.35mm, as drawn, 99.999%
Sinônimo(s):
Copper, CU007948
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 166-940-06
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
50 mm × 6.35 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)