NIST885
Refined copper
NIST® SRM® 885
Sinônimo(s):
Copper
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 200 g
fabricante/nome comercial
NIST®
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 885_cert
SRM 885_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of copper matrix.
- Certified values are metrologically traceable to the SI derived unit of mass fraction expressed as percent (%).
- Information values for elements are reported as mass fractions.
- The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions.
Outras notas
Oxygen (O), Sulfur (S), Silver (Ag), Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Iron (Fe), Nickel (Ni), Selenium (Se), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)