Documentos Principais
NIST682
High-purity zinc
NIST® SRM® 682
Sinônimo(s):
Zinc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
embalagem
pkg of block
fabricante/nome comercial
NIST®
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
p.e.
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
High-purity zinc is a semicircular bar segment with a 57 mm (2 1/4 inch) diameter, 25.4 mm (1 inch) depth at the mid-diameter, and 19 mm (3/4 inch) length. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 682_cert
SRM 682_SDS
Aplicação
Standard Reference Material(SRM) is used to calibrate instruments and evaluate chemical methods used inzinc analysis.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Beryllium (Be), Bismuth (Bi), Boron (B), Cadmium (Ca), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Silver (Ag), Thallium (Tl), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Zinc mossy, ≥99%
Sigma-Aldrich
215481
Zinc
Zinc dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
Zinc
Zinc powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
324930
Zinc