NISTC2418
High-purity lead
NIST® SRM® C2418
Sinônimo(s):
Lead
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
embalagem
pkg of disk
fabricante/nome comercial
NIST®
resistividade
20.65 μΩ-cm
técnica(s)
optical emission spectroscopy (OES): suitable
p.e.
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM C2418_cert
SRM C2418_SDS
Outras notas
Cadmium (Cd), silver (Ag)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)