NIST1129
Solder
NIST® SRM® 1129, 63Sn - 37Pb
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 200 g
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Tin (Sn), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Nickel (Ni), Silver (Ag), Gold (Au)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente