Documentos Principais
1.02700
Supelco
Copper
foil about 0.1 mm thickness for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Copper
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
Número do índice EC:
231-159-6
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.7% (iodometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
p.e.
2580 °C/1013 hPa
pf
1083 °C
densidade
8.96 g/cm3
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de cátion
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0002%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.05%
Sb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Electron-electron scattering limits thermal conductivity of metals under extremely high electron temperatures: The study discusses how copper′s thermal properties are influenced under extreme conditions, applicable in high-performance electronics (Karna and Giri, 2024).
  • Lateral Flow Assay Biotesting by Utilizing Plasmonic Nanoparticles Made of Inexpensive Metals: Demonstrates copper′s potential as a cost-effective alternative to gold in diagnostic assays, broadening access to healthcare technologies (Bahamondes Lorca et al., 2024).
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.7 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Sb (Antimony): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2