NIST643
Spectroscopic titanium-base standards, titanium alloy, 8 Mn
NIST® SRM® 643, (C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of disk
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Titanium (Ti), Manganese (Mn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Titanium (Ti), Manganese (Mn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)