NIST648
Titanium-base alloy
NIST® SRM® 648, 5Al - 2Sn - 2Zr - 4Cr - 4Mo
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Molybdenum (Mo), Chromium (Cr), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Iron (Fe), Silicon (Si), Carbon (C)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Boron (B), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Nitrogen (N), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Aluminum (Al), Molybdenum (Mo), Chromium (Cr), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Iron (Fe), Silicon (Si), Carbon (C)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Boron (B), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Nitrogen (N), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)