Documentos Principais
NIST622
Soda-lime-silica glass
NIST® SRM® 622
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 2.2 kg
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
glass & ceramic
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (SiO2), Calcium oxide (CaO), Sodium oxide (Na2O), Aluminum Oxide (Al2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Ferric Oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)