Key Documents
NIST2942
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST® SRM® 2942, ultraviolet emission
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
solid
embalagem
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
general analytical
Descrição geral
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)