NIST2944
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST® SRM® 2944, red emission
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
solid
embalagem
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
general analytical
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)