55902
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 1μm
Sinônimo(s):
PS-MAGFluoRed_SA
Nível de qualidade
composição
iron oxide, ≥30%
concentração
0.1% (solids)
tamanho de partícula
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
densidade
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescência
λex 650 nm; λem 678 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Componentes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Strepatvidin modified
FluoRed fluorescent dye
Polystyrene
Iron oxide
Strepatvidin modified
FluoRed fluorescent dye
Nota de análise
Binding capacity for FITC-Biotin: >1500 pmol/mg
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)