NIST2259
PCB congeners in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 2259
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 ampules x 1.2 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
GC/MS: suitable
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 2259_cert
SRM 2259_SDS
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)