MABN2616
Anti-TMEM30A Antibody, clone 7F4
Sinônimo(s):
Cell cycle control protein 50A;CDC50A;P4-ATPase flippase complex beta subunit;Transmembrane protein 30A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 40.68 kDa
observed mol wt ~52-54 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
feline, porcine, canine, monkey, horse, bovine
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... TMEM30A(505797)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse testis tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected TMEM30A in Mouse testis tissue lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected TMEM30A in Human brain, mouse brain, and mouse liver tissue lysates.
Immunoaffinity Purification: A representative lot was used in Immunoaffinity Purification of TMEM30A. (Wang, J., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):10795).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected TMEM30A in Immunohistochemistry applications (Coleman, J.A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(19):17205-16).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TMEM30A in Western Blotting applications (Coleman, J.A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(19):17205-16; Wang, J., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):10795; Liou, A.Y., et al. (2019). J Biol Chem. 294(17):6809-6821).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected TMEM30A in Immunoprecipitation applications (Coleman, J.A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(19):17205-16).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1