Documentos Principais
BCR365
PCB standard solution
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
multi-component solution
Categorias relacionadas
Componentes
contains PCB 8, PCB 20, PCB 28, PCB 35, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
Nota de análise
For more information please see:
BCR365
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)