NIST1650B
Diesel particulate matter
NIST® SRM® 1650b
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 200 mg
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
industrial hygiene
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
C
InChI
1S/CH4/h1H4
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 1650B_cert
SRM 1650B_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- A unit of SRM 1650b consists of a bottle containing approximately 200 mg of diesel particulate material
- Metrological traceability is to the International System of Units (SI) unit of mass expressed as a derived unit of mass fraction
- Information on product description, disposal, and transportation is available in the accompanying MSDS
- The enclosed NIST certificate contains details on the expiry date, warning to users, instructions for right storage and use, preparation, and analysis of the RM
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)