NIST1624D
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 1624d, (0.4%)
Sinônimo(s):
Diesel fuel, Diesel fuel no. 2-D, Diesel oil, Diesel oil no. 2-D, Diesel oil; medium, Fuel oil #2
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 1624D_cert
SRM 1624D_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Certified mass fraction value is metrologically traceable to SI-derived unit.
- Details of expiration date, homogeneity, and storage, handling, and use instructions are provided on NIST certificate.
- Non-certified values of physical properties such as density, flash point, kinematic viscosity, oxidation stability, and carbon and hydrogen contents are also available on the certificate as well.
Outras notas
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, thymus,Liver,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
61 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)