M32704
2-Methyl-2-butene
≥99%, purified by redistillation
Sinônimo(s):
β-Isoamylene, Amylene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
25.09 psi ( 55 °C)
7.66 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
purificado por
redistillation
Lim. expl.
8.7 %
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
pb
35-38 °C (lit.)
pf
−134 °C (lit.)
densidade
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
chave InChI
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- For the cross metathesis reaction to form compounds with prenyl-type double bonds: methyl 10-methylundec-9-enoate, 2-methylundec-2-ene and 8-prenylcoumarins.
- As a model of C5-branched alkene fuel to study the high-temperature kinetics of branched alkenes in a combustion environment.
- As an additive along with pyridine for partial hydrogenation of poly-ynes to form ω-hydroxy polyunsaturated fatty acids.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal