66050
2-Methyl-2-butene
analytical standard
Sinônimo(s):
β-Isoamylene, Amylene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.4 (vs air)
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.387
pb
35-38 °C (lit.)
pf
−134 °C (lit.)
densidade
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
chave InChI
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal