IRMM645
Sulfur-32S solution
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
32S
fabricante/nome comercial
JRC
concentração
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
aplicação(ões)
general analytical
Formato
single component solution
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[32S]
InChI
1S/S/i1+0
chave InChI
NINIDFKCEFEMDL-IGMARMGPSA-N
Nota de análise
IRMM645
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)