I0627
Isobarbituric acid
analytical standard
Sinônimo(s):
2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
~98%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
chave InChI
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?