ERMDA347
Human serum (progesterone)
ERM®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMDA347
ERMDA347
Outras notas
Sales restrictions may apply
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1