Documentos Principais
ERMBF440B
DAS-81910-7 Cotton GMO Standard
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)