Documentos Principais
XX803GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 1/2 in. ID, silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiais
silicone
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Comprimento
7.6 m (25 ft)
Diâmetro
0.5 cm
Nota de preparo
Sterilization Method
Autoclavable
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany