ERMAE637
Magnesium, 24Mg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
ERM®
pureza isotópica
24Mg
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
neat
Nota de análise
For more information please see:
ERMAE637
ERMAE637
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)