D1010000
Dibutyl phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
9.6 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 147 °C)
família API
dibutyl phthalate
temperatura de autoignição
756 °F
Lim. expl.
0.47 %, 236 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
340 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
chave InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
367.7 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
186.5 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)