D0100000
Dapsone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Aminophenyl sulfone, 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(4-aminophenyl) sulfone, DDS, Dapsone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
família API
dapsone
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
175-177 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
chave InChI
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Blood, Blood,spleen,Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)