CRM355
TPH - Sandy Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
Sinônimo(s):
Sand matrix CRM, TPH
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
Certified TPH Concentration - 7040 mg/Kg
TPH Source: Gasoline/Diesel
embalagem
pkg of 100 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM355-100
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
matriz
soil
pH
7.51
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?