CCW950
Rose Bengal Chloramphenicol Agar Plates
Selective medium for isolation of yeast and molds from the environment and food products, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
RBCA
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 11133
Nível de qualidade
Formulário
solid
prazo de validade
3.5 mo. at 2‑14 (Expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composição
agar, 15.0 g/L
chloramphenicol, 0.10 g/L
D(+)-glucose, 10.0 g/L
magnesium sulfate, 0.50 g/L
mycological peptone, 5.00 g/L
potassium phosphate, 1.00 g/L
rose bengal, 0.05 g/L
embalagem
box of 20 plates
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed)
Parâmetros
21 mL filling volume
diâmetro da placa
90 mm
cor
strongly pink
pH
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- 1 box with 2 packs of 10 plates/pack
- Single cellophane
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)