CCW4250
Buffered Peptone Water (ISO 6579) in tubes
Dilution and non-selective pre-enrichment liquid medium according to ISO standards, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
BPW, BPW (ISO 6579), Buffered Peptone Solution, Peptone Water (buffered), Peptone Water, buffered, Peptone Water, phosphate-buffered, Tryptone Phosphate Water
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 11133
ISO 6579
ISO 6887
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Características
ready-to-use
composição
casein peptone, 10.0 g/L
disodium phosphate (anhydrous), 3.5 g/L (Equivalent to 9,0 g of disodium
hydrogen phosphate dodecahydrate)
potassium phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
embalagem
box of 20 tubes
Parâmetros
9 mL filling volume
volume do tubo
16 mL
cor
yellow
pH
7±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- 1 box with 20 tubes
- 16x113 mm glass tubes
- Ink labeled and metallic cap
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)