CCW4114
M-TGE
Liquid medium for enumeration of total bacteria by Membrane Filtration Methods, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Tryptone glucose extract broth
About This Item
Produtos recomendados
conformidade reg.
FDA
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
9 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composição
D(+)-glucose, 2.00 g/L
meat extract, 6.00 g/L
peptone from casein, 10.00 g/L
embalagem
box of 50 tubes
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
2 mL filling volume
volume do tubo
3 mL
cor
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
heterotrophic bacteria
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)