Documentos Principais
MB000000T
Millipore
Caldo de extrato de triptona glicose (desidratado)
A non-selective medium used to detect total heterotrophic microorganisms in water and other liquids
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
Formulário
powder (dehydrated)
prazo de validade
60 mo.
embalagem
pkg of 110 g
cor
medium amber prepared medium
light tan dehydrated powder
entrada
sample type beer
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type cider
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
Aspergillus niger
Bacillus subtilis
Candida albicans
Clostridium sporogenes
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus auerus
Aplicação
Tipo de teste
Biocarga
Limites microbianos
Um meio não seletivo usado para detectar microrganismos heterotróficos totais em água e outros líquidos
Embalagem
110 g desidratados em frasco de plástico
Especificações
Temperatura de incubação: 28–35 °C
Tempo de incubação: 18–120 h
Meio de cultura
Extrato de triptona glicose
Nota de análise
As colônias têm aspecto transparente a branco cremoso, sendo que algumas podem produzir pigmento
Microrganismos-alvo: Contagem total
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3