CCW4109
MRS Agar in tubes
Solid culture medium for detection, isolation, and cultivation of lactobacilli and other lactic acid bacteria, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Lactobacillus Agar acc. to De Man, Rogosa and Sharpe, de MAN, ROGOSA and SHARPE Agar
forma
solid
prazo de validade
12 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composição
agar, 14.0 g/L
dipotassium phosphate, 2.00 g/L
D-(+)-glucose, 20.0 g/L
magnesium acetate, 0.20 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 8.00 g/L
peptone proteose, 10.0 g/L
polysorbate 80, 1.08 g/L
sodium acetate, 5.0 g/L
tri-ammonium citrate, 2.0 g/L
yeast extract, 4.0 g/L
embalagem
box of 20 tubes
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
17 mL filling volume
volume do tubo
20 mL
cor
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Lactobacillus spp.
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)