CCW4105
Plate Count Agar in tubes
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards, and IFU No. 6, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Aerobic Plate count Agar, Casein-Peptone dextrose Agar, PCA, Standard Methods Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
Nível de qualidade
forma
solid
prazo de validade
12 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composição
agar, 15.00 g/L
casein peptone, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
embalagem
box of 20 tubes
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
17 mL filling volume
volume do tubo
20 mL
cor
yellowish
pH
7±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)