CCW4102
M-Chromogenic Coliform Broth in Tubes
Selective and differential medium for the detection and enumeration of coliforms and E.coli in water samples by MF technique, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
M-CCB
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
forma
liquid
prazo de validade
9 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composição
chromogenic β GLU substrate, 0.20 g/L
chromogenic Salmon GAL subt, 0.20 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
peptone, 3.00 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
L-tryptophan, 1.00 g/L
embalagem
box of 50 tubes
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
2 mL filling volume
volume do tubo
3 mL
cor
pale yellow
pH
6.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Escherichia spp.
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?