C2300000
Clofibrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clofibrate
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARA(5465)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)