C0470000
Carbocisteine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
S-Carboxymethyl-L-cysteine, 3-carboxymethylthio-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carbocisteine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)