BP980
Clomipramine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clomipramine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A4(6532)
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)