BP983
Clomipramine impurity F
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clomipramine
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2c(cc1)CCc3c(cccc3)N2
InChI
1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
chave InChI
MHUXTOYYIDFXRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)