BP1171
Piperonylbutoxide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
piperonyl butoxide
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
chave InChI
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)