Documentos Principais
BP1156
Flumethasone pivalate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(2,2-dimethylpropionate), Flumetasone 21-pivalate, NSC 107680
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H36F2O6
Número CAS:
Peso molecular:
494.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flumethasone
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H36F2O6/c1-14-9-16-17-11-19(28)18-10-15(30)7-8-24(18,5)26(17,29)20(31)12-25(16,6)27(14,34)21(32)13-35-22(33)23(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,31,34H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
chave InChI
JWRMHDSINXPDHB-OJAGFMMFSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Flumethasone pivalate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Flumetasone and Clioquinol Ear Drops
  • Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Pictogramas
    Health hazard
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Declarações de precaução
    Classificações de perigo
    Carc. 2
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)