Key Documents
BCR718
Canned fresh herring
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR718
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 105, PCB 118, PCB 128, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 156, PCB 170, PCB 180
Matrix Group: Fish and Seafood
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)