Documentos Principais
BCR505
Estuarine water (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
BCR505
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Supelco
Supelco
QC1132
Trace Metals 1-WP
vibrant-m
SSWS500
Synthetic Sea Water
Água for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Água